Learn More
enQuireBio™ Recombinant Monkey GM CSF Protein
A cDNA sequence encoding the GM CSF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 4240.00€
Spécification
Nom | Monkey GM CSF Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 0.1ng/ml, corresponding to a specific activity of > 10,000,000 IU/mg. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15914518
|
enQuireBio™
QP10647-2ug |
2 μg |
131.00€
2µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15994508
|
enQuireBio™
QP10647-10ug |
10 μg |
203.00€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15904518
|
enQuireBio™
QP10647-1mg |
1 mg |
4240.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
Monkey GM CSF Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APARSPSPGT QPWEHVNAIQ EARRLLNLSR DTAAEMNKTV EVVSEMFDLQ EPSCLQTRLE LYKQGLQGSL TKLKGPLTMM ASHYKQHCPP TPETSCATQI ITFQSFKENL KDFLLVIPFD CWEPVQE | |
Greater than 98.0% as determined by SDS-PAGE and RP-HPLC. |
Research Use Only | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 0.1ng/ml, corresponding to a specific activity of > 10,000,000 IU/mg. | |
Donkey | |
Untagged | |
GM-CSF was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution containing 1x PBS pH 7.4. |