Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TFB2M Protein
A cDNA sequence encoding the TFB2M was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | TFB2M Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15904519
|
enQuireBio™
QP13728-2ug |
2 μg |
131.00€
2µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15984509
|
enQuireBio™
QP13728-10ug |
10 μg |
203.00€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15994509
|
enQuireBio™
QP13728-1mg |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
TFB2M Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
TFB2M protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAGRFCI LGSEAATRKH LPARNHCGLS DSSPQLWPEP DFRNPPRKAS KASLDFKRYV TDRRLAETLA QIYLGKPSRP PHLLLECNPG PGILTQALLE AGAKVVALES DKTFIPHLES LGKNLDGKLR VIHCDFFKLD PRSGGVIKPP AMSSRGLFKN LGIEAVPWTA DIPLKVVGMF PSRGEKRALW KLAYDLYSCT SIYKFGRIEV NMFIGEKEFQ KLMADPGNPD LYHVLSVIWQ LACEIKVLHM EPWSSFDIYT RKGPLENPKR RELLDQLQQK LYLIQMIPRQ NLFTKNLTPM NYNIFFHLLK HCFGRRSATV IDHLRSLTPL DARDILMQIG KQEDEKVVNM HPQDFKTLFE TIERSKDCAY KWLYDETLED R | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |