Description
Ensemble de tubulures et de connecteurs à utiliser avec le refroidisseur / recycleur Qsonica pour les sonicateurs.
Ensemble de tubulures / connecteurs pour sonde cup-horn
- Les tubulures et raccords à connexion rapide (vendus séparément) sont utilisés pour fixer le refroidisseur (réf. n°15-338-421) aux ports situés sur la sonde cup-horn
- Permet à l’eau froide de recirculer dans le réservoir de la sonde à ultrasons
Spécification
Ensemble de tubulures et de connecteurs | |
Idéal pour fixer le refroidisseur aux ports de la sonde cup-horn | |
Sonicator™ Q500 et Q700 | |
2 raccords mâles, 2 raccords mâles à angle droit et 2 raccords femelles |