Learn More
Cole-Parmer™ Flacon récepteur pour évaporateur rotatif Stuart™
Peut être utilisé avec tous les ensembles de verrerie Stuart™.
Marque: Cole-Parmer™ 10096-71
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation avec évaporateur rotatif Stuart™
- Prise sphérique S35
- Fond rond
Spécification
Flacon récepteur | |
Sphérique | |
50 ml |
Évaporateurs rotatifs Stuart | |
Prise sphérique S35 |