Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacon récepteur
Conçu spécialement pour une utilisation dans les évaporateurs rotatifs. Les flacons récepteurs Lenz Laborglasinstrumente™ sont fabriqués à partir d’un verre DURAN™ durable.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03063549
Code produit. 11806114
  • 58.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Avec prise à joint sphérique S 35
  • Avec étiquette de marquage
  • Disponibles en plusieurs capacités
Spécification
Spécification
Verre Duran
Évaporateurs rotatifs
85 mm
Flacon récepteur
250 mL