Learn More
Velp Scientifica™ Plaque chauffante en céramique numérique REC
La plaque chauffante en céramique numérique REC VELP Scientifica est une plaque chauffante numérique de laboratoire avec un dessus en céramique pour garantir une haute résistance à la corrosion et un réglage précis de la température.
Marque: Velp Scientifica™ F20700553
305.60 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Résistante et facile à utiliser
- La technologie des plaques chauffantes garantit l’homogénéité, l’efficacité thermique et d’excellentes performances de chauffage
- Le dessus en céramique et la structure en technopolymère garantissent une résistance optimale aux produits chimiques
- Affichage numérique lumineux pour un réglage précis de la température indiquant la température réelle et la température de consigne
- Message de sécurité de surface chaude affiché lorsque la température est supérieure à 50°C
- Cannelure d’écoulement pour protéger l’électronique
Spécification
Technopolymère | |
Hotplate | |
15 L | |
1 | |
Carré | |
Analogique | |
7.7 lb. | |
780 W | |
Message de sécurité de surface chaude |
344 x 203 x 94 mm | |
Numérique | |
25 kg | |
Style UE | |
230 V | |
Ambiante jusqu’à 550°C | |
3,5 kg | |
50/60 Hz |