Learn More
Cytiva Microbilles pour ADNc premier brin Ready-to-Go™ You-Prime
Pour la synthèse de matrices d’ADNc premier brin à partir d’ARN total ou d’ADN polyadénylé avec une amorce choisie Les microbilles premier brin Cytiva Life Sciences™ Ready-to-Go™ You-Prime sont parfaites pour les applications de RT-PCR.
Marque: Cytiva 27-9264-01
Includes: Cinquante microbilles de mélange de réaction premier brin monodose préformulé, préconditionnées en tubes de 0,5 ml à paroi mince compatibles avec la plupart des thermocycleurs. Chaque tube contient deux microbilles de tampon, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, transcriptase inverse du virus de la leucémie murine, inhibiteur de RNase et BSA sans RNase/DNase. Le kit comprend également cinq microbilles de mélange de contrôle conditionnées en tubes rouges contenant de l’ARNm de globine, du tampon et deux amorces PCR spécifiques globine pour évaluer la performance des microbilles de mélange de réaction et l’amplification PCR.
Description
- Les microbilles de réaction monodose prédistribuées, stables à température ambiante limitent les erreurs de pipetage, évitent la contamination croisée et garantissent des performances optimales
- Chaque réaction premier brin nécessite uniquement l’ajout d’ARN dans de l’eau traitée au DEPC et une amorce premier brin sélectionnée par l’utilisateur
- La réaction premier brin peut être amorcée avec des amorces oligo(dT), des amorces aléatoires telles que la pd(N)6 ou des amorces personnalisées complémentaires à une séquence d’ARNm spécifique
- Les conditions de cette réaction ont été optimisées pour permettre la transcription complète des ARN d’une longueur de 7 kb ou plus
- Le volume de réaction final est de 33 μl une fois reconstitué
- Idéal pour les applications de recherche utilisant la PCR pour détecter et quantifier l’ARN d’eucaryotes à partir de divers échantillons
Spécification
Le kit fournit 50 microbilles de réaction monodose préformulées, préconditionnées en tubes de 0,5 ml à paroi mince compatibles avec la plupart des thermocycleurs. Pour la synthèse de matrices d’ADNc premier brin à partir d’ARN total ou d’ADN polyadénylé avec une amorce choisie. | |
Cinquante microbilles de mélange de réaction premier brin monodose préformulé, préconditionnées en tubes de 0,5 ml à paroi mince compatibles avec la plupart des thermocycleurs. Chaque tube contient deux microbilles de tampon, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, transcriptase inverse du virus de la leucémie murine, inhibiteur de RNase et BSA sans RNase/DNase | |
Microbilles pour ADNc premier brin Ready-To-Go You-Prime |
Premier brin | |
50 |