Learn More
Cytiva Kit d’amplification de l’ADN illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi HY
Le kit d’amplification de l’ADN illustra Ready-To-Go GenomiPhi HY permet l’amplification hautement efficace et représentative de l’ensemble du génome avec un rendement de 40 à 60 ++g réalisé à partir de quelques nanogrammes d’échantillons d’ADN.
Marque: Cytiva 25-6603-96
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le kit d’amplification de l’ADN illustra Ready-To-Go GenomiPhi HY fait partie de la gamme de produits de la gamme de polymérase d’ADN Phi29 de Cytiva.
- Amplification représentative de l’ensemble du génome.
- Bouchons préformulés, prédistribués, en dose individuelle, lyophilisés pour une préparation rapide de la réaction et une reproductibilité supérieure.
- Amplification représentative de l’ensemble du génome.
- L’expédition et le stockage à température ambiante facilitent l’accès et réduisent l’empreinte carbone.
- Fournit de l'ADN de haute qualité (par exemple pour le génotypage à haut débit et l'archivage de l'ADN).
Spécification
Conserver le kit à température ambiante. Une fois ouvert, resceller complètement le sachet contenant les agglomérats du kit d’amplification d’ADN Ready-To-Go GenomiPhi V3. Pour garantir une durée de conservation maximale et des performances optimales, le stockage dans un dessiccateur est recommandé. Stockez recons | |
Amplification de l’ADN génomique | |
96 | |
> 10 kb |
Le kit d’amplification de l’ADN illustra Ready-To-Go GenomiPhi HY permet l’amplification hautement efficace et représentative de l’ensemble du génome avec un rendement de 40 à 60 μg réalisé à partir de quelques nanogrammes d’échantillons d’ADN. | |
1 tampon de dénaturation 2X de 2,6 ml, 3 bandes à 96 puits, gâteaux Ready-To-Go™ GenomiPhi HY, 1 flacon d’ADN de contrôle, 12 bandes de 8 bouchons bombés | |
Kit d’amplification d’ADN illustra Ready-To-Go GenomiPhi HY 96 réactions | |
4 h |