Learn More
Greiner Bio-One Tubes de réaction
Fabriqués en PP pour offrir une résistance chimique et thermique élevée. Les tubes de réaction Greiner Bio-One™ supportent des températures allant de –80 à +121°C.
Marque: Greiner Bio-One 722201
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Exempt de métaux lourds
- Jetable
- Exempts de DNase, de RNase, d’ADN humain et de pyrogènes
- Autoclavables jusqu’à 121°C pendant 20 min.
Spécification
Vis | |
Oui | |
Naturel | |
500boîte |
22 000 x G : rotor angulaire | |
2 ml | |
PP | |
Conique avec base autonome |