Learn More
Greiner Bio-One Tubes de réaction
Fabriqués en PP pour offrir une résistance chimique et thermique élevée. Les tubes de réaction Greiner Bio-One™ supportent des températures allant de –80 à +121°C.
Marque: Greiner Bio-One 667201
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Microtube• Garanti exempt d'ADN humain, DNase et RNase, non cytotoxique
• Résiste jusqu'à 22000 xg
• Polypropylène autoclavable. Bouchon 'Snap On' lié ou bouchon vissant non attaché
• Microtube 0,5mL
• Non gradué, type Vitatron
Spécification
Attached | |
Autoclavable | |
Translucent | |
1000/Pk. |
15,000 x g (Fixed-angle rotor) | |
0.5 mL | |
Polypropylene | |
Conical |