Learn More
Hirschmann™ Agent de détartrage liquide rea-calc™
Assure l’élimination rapide, automatique et minutieuse des saletés incrustées et tenaces. L’agent de détartrage liquide Hirschmann Instruments™ rea-calc™ est exempt d’acide chlorhydrique et formique.
Marque: Hirschmann™ 9760101
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Élimine les résidus de ciment et les couches de saleté sur les carreaux
- Ne développe aucune odeur piquante et acide
- Très économique - concentration de travail de 2-5 %
Spécification
Agent de détartrage Rea Calc | |
2 à 5% | |
Élimine les résidus de ciment et les couches de saleté sur les carreaux |
Liquide | |
Flacon |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- rea-calc
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: phosphoric acid, but-2-yne-1,4-diol