Learn More
IKA™ Agitateur chauffant magnétique numérique RCT
L’agitateur numérique RCT possède une partie supérieure ronde en alliage d’aluminium, mélange des volumes jusqu’à 20 litres (H2O) et fonctionne à des vitesses de 50 à 1 500 tr/min.
1385.00€
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15673687
|
IKA™
0025004601 |
EU |
1385.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Moteur puissant pour une gamme de vitesses élevée
- Mode supplémentaire de régulation de la température pour un chauffage plus rapide
- Définition exacte de la température et de la vitesse via l’affichage numérique
- La limite de température de sécurité définie s’affiche numériquement
- Témoin de surface chaude
- Affichage numérique des codes d’erreur
- L’assemblage clos garantit la longévité du produit