Learn More
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ RCT Basic Ready-To-Go Solution
This package includes all components required for precise temperature control of your sample with the RCT basic magnetic stirrer.
1065.00€
Spécification
Vitesse | 50 à 1 500 tr/min |
---|---|
Diamètre de plaque supérieure (métrique) | 135 mm |
Matériau de la plaque supérieure | Alliage d’aluminium |
Tension | 220/230 V |
Comprend | Tige de support, bouchon de bécher, barreaux d’agitation (30 mm et 40 mm), tournevis, RCT Basic, capteur de température PT 1000.6, tige de maintien, pince à tête Boss |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17745868
|
IKA-Werke GmbH & Co. KG™
0010011525 |
Type EU |
1065.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Includes a stand rod together with an extension arm and a boss head clamp for safe positioning of PT 1000 temperature sensor
- Temperature sensor should always be located outside the drum created during stirring and should be immersed in the medium to a depth of at least 20 mm
- Thanks to the stand, the position of the temperature sensor is precisely adapted to the reaction vessel and level in vertical and horizontal alignment
- Multifunctional universal silicone cover for beakers with 600 and 1000 mL
- Integrated feedthroughs for temperature sensor
- Chemically highly resistant cover acts as splash guard, minimizes energy requirements when used as a lid, and reduces noise that occurs when air is drawn in during rapid stirring
- Stirring bar length: 20 to 80 mm
Spécification
50 à 1 500 tr/min | |
Alliage d’aluminium | |
Tige de support, bouchon de bécher, barreaux d’agitation (30 mm et 40 mm), tournevis, RCT Basic, capteur de température PT 1000.6, tige de maintien, pince à tête Boss | |
2,4 Kg | |
85 mm | |
5°C à 40°C | |
160 mm | |
650 W | |
Rond | |
20 L | |
CE, TÜV (Norme CEI 61010-1 (cTÜVus)) |
135 mm | |
220/230 V | |
Circuit de sécurité pour la température | |
Raccord pour le capteur de température externe PT1000, ETS-D5, ETS-D6 | |
310°C | |
50/60 Hz | |
270 mm | |
Agitateur à plaque chauffante | |
1 | |
3 an | |
LED |