Learn More
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ RCT Basic ETS-D5 Solution
The RCT Basic ETS-D5 Solution consists of the RCT Basic magnetic stirrer and ETS-D5 electronic contact thermometer, making experiments and reactions even safer.
Marque: IKA-Werke GmbH & Co. KG™ 0010011497
993.60 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Description
En combinant les deux dispositifs, le circuit de sécurité interne (indépendant du logiciel de base RCT) peut être traité directement par le thermomètre de contact. La température maximale admissible dans le milieu est donc limitée, indépendamment de la température de consigne. Si cette valeur est dépassée, la fonction de chauffage de l’agitateur magnétique est désactivée par le circuit de sécurité interne jusqu’à ce que le dispositif soit redémarré. Parallèlement, la fonction d’agitation est maintenue pour éviter les fluctuations d’ébullition. La température de sécurité de la plaque chauffante reste également disponible.
- La limitation de la température de consigne de l’ETS-D5 et la température de sécurité de la plaque de cuisson sont liées à l’OR ; ainsi, toute erreur potentielle entraîne l’arrêt du chauffage
- La température de la plaque chauffante peut être réglée indépendamment du milieu afin d’influer activement sur les temps de chauffage
- L’affichage amélioré vous permet de voir d’un coup d’œil la valeur de consigne et la valeur réelle de la température du milieu avec une résolution de 0,1 K sur le thermomètre de contact
- Cette combinaison permet d’affiner la précision du réglage de 1 K à 0,1 K
- La température actuelle de la plaque chauffante est également affichée sur le RCT
- Longueur du barreau d’agitation : de 20 à 80 mm
- L’écran du thermomètre de contact peut être placé à hauteur des yeux afin de rendre directement visible l’endroit où la température est mesurée et contrôlée
- Outre l’agitateur magnétique et le thermomètre de contact, cette solution complète comprend également tous les éléments de montage nécessaires
Spécification
Alliage d’aluminium | |
50 à 1 500 tr/min | |
RCT Basic, ETS-D5, tige de support, barreaux d’agitation (30 mm et 40 mm), pince à tête Boss, capteur de température PT 1000.6, tige de maintien | |
2,4 Kg | |
85 mm | |
5°C à 40°C | |
160 mm | |
650 W | |
Rond | |
1 | |
3 an | |
LED |
220/230 V | |
135 mm | |
Circuit de sécurité pour la température | |
Raccord pour le capteur de température externe PT1000, ETS-D5, ETS-D6 | |
310°C | |
50/60 Hz | |
270 mm | |
Agitateur à plaque chauffante | |
Type UK | |
20 L | |
CE, TÜV (Norme CEI 61010-1 (cTÜVus)) |