Learn More
IKA™ Kit de base pour RC 5
Puissant refroidisseur / recycleur conçu pour des applications de refroidissement externes jusqu’à -30°C.
Marque: IKA™ 0004181000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Système de réfrigération à régulation de vitesse avec capacité de refroidissement de 1400 W (20°C)
- Thermofluide naturel R290
- Conçu pour les applications de refroidissement jusqu’à -30°C à RT
- Plage de températures de travail étendue jusqu’à 80°C
- Excellente stabilité de température d’environ ± 0,1 K (à -10°C)
- Pompe à contrôle de la vitesse fabriquée en PEEK : (0,6 bar ; 31 l/min)
- Indicateur de niveau numérique
- RS232 ou USB
Spécification
5 à 32°C | |
Pompe de pression/aspiration | |
0,61 bars | |
37,5 kg | |
100 à 115 V, 230 V |
31 l/min | |
−30 à 80°C | |
490 x 310 x 546 mm | |
1 400 W à 20°C, 1 200 W à 10°C, 950 W à 0°C, 650 W à -10°C, 450 W à -20°C, 200 W à -30°C |