Learn More
IKA™ Circulateur de base RC2
Refroidisseur de circulation à haute efficacité RC de base avec une puissante capacité de refroidissement de 400 W et une hotte avant facile à ouvrir qui permet un nettoyage pratique du filtre à air.
Marque: IKA™ 0004171000
3238.26 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plage de températures : -20°C à RT
- Stabilité thermique : 0,1 K
- Grand écran LED facile à lire pour la vitesse et la température de la pompe - grand écran TFT lecture facile de la température, la vitesse de la pompe, le niveau de liquide et la température de sécurité
- Affichage visible du niveau de liquide
- Robinet de vidange et base de bain optimisée pour une vidange sûre et complète
- Filtre à air facilement accessible
- Avertissements de sécurité visuels et acoustiques
Spécification
5 à 32°C | |
DIN 12876 | |
À 20°C 400 W ; à 10°C : 370 W ; à 0°C : 320 W, à -10°C 240 W, à -20°C 130 W | |
Pompe de pression / aspiration | |
LED | |
Contrôle de la température | |
Pression d’agent de refroidissement max. : 20 bar | |
Oui | |
R134a | |
Stabilité de la température DIN 12876 : 0,1 ±K | |
2 + 1 ans | |
31,26 kg | |
300 W |
Volume de remplissage : 1,4 à 4,0 L | |
Interface RS232, interface USB (pour les mises à jour du micrologiciel) | |
18 l/min | |
Température de travail : -20°C à température ambiante | |
Oui | |
Circulateurs réfrigérés de base RC2, câbles principaux, olive de tuyau NW 8 (2 pièces), olive de tuyau NW 12 (2 pièces), guide de l’utilisateur, carte de garantie | |
Basic | |
300 W | |
Classe de protection conformément à la norme DIN EN 60529 : IP 21 | |
Température de fonctionnement max. (avec chauffage externe) : 80°C | |
52,5 x 22,0 x 47,5 cm | |
230 / 115 V | |
50/60 Hz |