Learn More
RBP3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | RBP3 |
---|---|
Concentration | 0.4 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16852954
|
Proteintech
14352-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16842954
|
Proteintech
14352-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
IRBP shuttles 11-cis and all trans retinoids between the retinol isomerase in the pigment epithelium and the visual pigments in the photoreceptor cells of the retina.Spécification
RBP3 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
P10745, P49194 | |
19661, 24711, 5949 | |
RBP3 Fusion Protein Ag5699 | |
Primary | |
-20°C | |
RBP3 |
0.4 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
D10S64, D10S65, D10S66, IRBP, RBP3, RBPI, Retinol binding protein 3 | |
RBP3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |