Learn More
Gibco™ Rat (Sprague Dawley) Microsomes
Microsomes de rat (Sprague Dawley)
Marque:  Gibco™ RTMCPL
Code produit. 10326479
  • 75.25€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Microsomes du foie préparés à partir d’un groupe de rats mâles Sprague Dawley.
Concentration protéique totale : 20 mg / ml
Nous fournissons des fractions sous-cellulaires du foie provenant de diverses espèces toxiques, notamment l’homme, les primates non humains (macaque crabier et macaque rhésus), le chien (Beagle), le rat (Sprague-Dawley), la souris (CD-1 et Balb-c) et la truite (truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss). Des espèces personnalisées sont disponibles sur demande.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à une utilisation thérapeutique ou diagnostique chez l’humain ou l’animal.
Lien connexe
En savoir plus sur nos microsomes et nos fractions sous cellulaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
20 mg/ml
Conserver entre -60°C et -85°C
Hommes
Microsomes
Foie
Gibco™
Microsome de rat
Issu d’un regroupement d’échantillons
Glace carbonique
Rat
Congelé
0,5 ml