Learn More
Proteintech™ Kit ELISA pour MCP-1/CCL2 de rat
KE20009 est un immunodosage enzymatique en sandwich (ELISA sandwich) en phase solide. Le kit ELISA pour MCP-1/CCL2 de rat doit être utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines de MCP-1/CCL2 de rat endogène.
Marque:  Proteintech™ KE20009-96T
Code produit. 16801656
  • 269.00€ / 96 tests
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le dosage reconnaît la MCP-1 / CCL2 de rat. Un anticorps spécifique à MCP-1/CCL2 de rat a été pré-enduit sur les micropuits.
  • La protéine MCP-1/CCL2 de rat dans les échantillons est capturée par l’anticorps enduit après incubation. Après un lavage extensif, un autre anticorps biotinylé spécifique à MCP-1/CCL2 de rat est ajouté pour détecter la protéine MCP-1/CCL2 de rat capturée.
  • Pour le développement du signal, de la streptavidine-HRP est ajoutée, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB). La solution contenant de l’acide sulfurique est utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs qui est proportionnelle à la quantité de protéines liées mesurable à 450 nm avec la longueur d’onde de correction réglée à 630 nm.
  • La protéine chimiotactique monocytaire 1 (MCP1 ; également connue sous le nom de CCL2) est une chimiokine qui peut être exprimée dans les monocytes, les macrophages et les cellules endothéliales, et appartient à la sous-famille CC des chimiokines. Les chimiokines sont une superfamille de protéines sécrétées impliquées dans les processus immunorégulateurs et inflammatoires.
  • Les recherches ont montré que l’expression de MCP1 augmente dans le sérum des patients atteints de myocardite aiguë. La MCP1 est régulée dans les nombreux types de lésions du SNC, notamment l’ischémie, l’hémorragie, le traumatisme, l’infection, l’hypoxie et l’axotomie du nerf périphérique.
  • La MCP1 a également été impliquée dans la pathogenèse de maladies caractérisées par des infiltrats monocytiques, comme le psoriasis, l’arthrite rhumatoïde et l’athérosclérose.
Spécification
Spécification
NM_031530
0,2 ng/ml
ELISA sandwich, double anticorps
plasma, Sérum
Rat
Rat
<10%
Glace bleue
4,5 heures
15,6 à 1 000 pg/ml
ISO 13485
Kit ELISA enduit
DAB
24770
Solide
<10%
-20°C à +4°C
P14844
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 96TEST Human ADAM12 ELISA Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine