Learn More
Invitrogen™ Kits ELISA pour IFN gamma de rat
Mesurez les concentrations d’interféron gamma (IFNg) de rat dans le sérum de rat, le plasma (EDTA, héparine, citrate de sodium) et les échantillons de surnageant de culture à l’aide de plaques à 96 puits.
672.00€ - 980.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P01581 |
---|---|
Plage de dosage | 8 à 500 pg/ml |
Sensibilité du dosage | <2 pg/ml |
Description | Kits de dosage de l’IFN gamma de rat par ELISA |
Conjugué | Biotine |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10077003
|
Invitrogen™
ERIFNG |
96 dosages |
672.00€
1 kit |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10750625
|
Invitrogen™
ERIFNG2 |
2 x 96 tests |
980.00€
1 kit |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Dosez les niveaux d’IFN-γ (interféron gamma de rat) dans le sérum de rat, le plasma (EDTA, héparine, citrate de sodium) et les échantillons de surnageant de culture avec nos kits ELISA IFN gamma de rat Thermo Scientific.
Ces kits ELISA d’IFN-gamma de rat utilisent des paires appariées prétitrées d’anticorps de revêtement et de détection pour obtenir une mesure sensible et précise de l’interféron gamma (IFNγ) dans les échantillons à 50 par puits. Sont également inclus l’étalon de protéine recombinante étalonnée, la streptavidine-HRP, la solution de substrat TMB et la solution d’arrêt. Les kits complets contiennent des plaques à 96 puits préenduites et des réactifs de lots optimisés. Tous les composants subissent des tests de contrôle de la qualité afin de minimiser la variabilité de lot à lot.Cible : Interféron gamma naturel et recombinant de rat (IFNγ)
Format : ELISA colorimétrique (substrat TMB) dans la plaque de bandelette à 96 puits transparents
Mesure : Absorbance à 450 nm moins absorbance à 550 nm
Plage de dosage : 8 à 500 pg/ml
Sensibilité : < 2pg/mL
Types d’échantillons : Surnageant de culture cellulaire, sérum, plasma (EDTA, citrate de sodium et héparine)
Durée totale du dosage : 2,5 heures
Taille de l’échantillon : 50 μl
Spécificité : Aucune réaction croisée significative avec l’IL-1α, l’lL-1β, l’lL-2, l’IL-4, l’lL-6, l’lL-10, le MIP-1α, les RANTES ou le TNFα, ou l’IFNγ de porc ou humain. Lorsque les préparations de NIH/NIBSC de souris IFNγ (lot Gg02-901-533) ont été évaluées dans le kit ELISA IFNγ de rat, l’IFNγ 6250 pg/ml de souris était équivalent à l’IFNγ 258 pg/ml de rat (4,1 % de réactivité croisée)
Comprend : les kits complets contiennent des plaques d’anticorps préenduites, des anticorps de détection, des tampons, des diluants, des étalons et des substrats.
Spécification
P01581 | |
<2 pg/ml | |
Biotine | |
Kit ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
IFNG2 | |
8,5% | |
Absorbance à 450 nm moins absorbance à 550 nm | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl | |
Rat | |
2 heures 30 min. |
8 à 500 pg/ml | |
Kits de dosage de l’IFN gamma de rat par ELISA | |
ELISA colorimétrique (substrat TMB) dans la plaque de bandelette à 96 puits transparents | |
Plasma (EDTA, citrate, héparine), Sérum, Surnageant de culture cellulaire | |
25712 | |
8,7% | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 heures 20 min |