Learn More
Invitrogen™ RARRES2/TIG2 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ EHRARRES2X5
Description
The Human RARRES2/TIG2 ELISA quantitates Hu RARRES2 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu RARRES2. Principle of the method The Human RARRES2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Les rétinoïdes agissent par des facteurs de transcription liés aux ligands, des récepteurs X rétinoïdes (RXR) et des récepteurs d’acide rétinoïque (RAR). Les protéines du gène induit par le tazarotène (TIG), également désignées comme protéines de récepteur des acides rétinoïques ou protéines réactives au RAR, peuvent être liées à ou sécrétées par la membrane. Les TIG agissent comme gènes suppresseurs de tumeurs dans les cancers humains et sont fortement exprimés dans la peau, les follicules pileux et les cellules endothéliales ainsi que dans le pancréas, la rate et l’intestin. Les TIG sont activés par le tazarotène et ont été impliqués comme régulateurs de croissance qui médient les effets suppresseurs de croissance des rétinoïdes. Le TIG1 est une protéine membranaire de type II à passage unique activée par le tazarotène et les protéines RAR. Il appartient à la famille de protéines de l’inhibiteur de protéase I47 (latexine). Le TIG2 est une protéine sécrétée qui est principalement exprimée dans l’épiderme, les follicules pileux et les cellules endothéliales. Le TIG2 est inhibé dans les lésions psoriasiques et activé par le tazarotène dans les radeaux cutanés et dans l’épiderme des lésions psoriasiques. Le TIG3 est largement exprimé dans la plupart des tissus, mais il n’est pas détecté dans le cœur, les testicules ou le cerveau. Le TIG3, activé par le tazarotène, appartient à la famille H-rev107 des protéines. Le TIG3 agit comme régulateur de croissance et est important pour la médiation des effets suppresseurs de croissance des rétinoïdes.Spécification
Q99969 | |
0,5 ng/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
5 x 96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
5919 | |
<12% | |
Chromogène, SAV-HRP, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Couvercles de plaques adhésives, Plaques à 96 puits pré-enduites, Solution d’arrêt, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage | |
5 x 96 tests | |
Inflammation | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 heures 45 min. |
0,51 ng/ml à 50 ng/ml | |
0,5 ng/ml à 50 ng/ml | |
Biotine | |
Autres protéines | |
Cette paire d’anticorps ELISA détecte la chimérine humaine. Autres espèces non encore déterminées. | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
HP10433,TIG2 | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
HP10433, TIG2 | |
1 heures 20 min. |