Learn More
Thermo Scientific™ Kit QC RapID™
Bénéficiez d’une récupération plus rapide, d’une viabilité améliorée et de capacités d’isolement direct avec des organismes CQ fabriqués à l’aide d’une technologie exclusive unique de préservation sur gel.
528.00€ - 954.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Certification ISO, compatibilité cGMP (bonnes pratiques de fabrication actuelles), enregistrement auprès de la FDA |
---|---|
Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
Format | Culti-Loops |
Classe d’organisme cible | Panel d’organismes |
Type de test | CQ qualitatif |
Code produit | Marque | Description | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12915983
|
Thermo Scientific™
R4653052 |
Kit de CQ/4 STR RapID™ | Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus saprophyticus, Enterobacter aerogenes, Oligella ureolytica, Enterococcus durans, Enterococcus faecalis, Streptococcus gallolyticus, Streptococcus pyogenes |
728.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12995973
|
Thermo Scientific™
R4653050 |
Kit de CQ/3 ANA II RapID™ | Bacteroides uniformis, Clostridium sordellii, Parabacteroides distasonis |
528.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12905983
|
Thermo Scientific™
R4653051 |
Kit de CQ/4 NH RapID™ | Haemophilus influenzae type a, Aggregatibacter aphrophilus, Moraxella catarrhalis, Oligella urethralis |
744.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12975973
|
Thermo Scientific™
R4653047 |
Kit de CQ/4 STAPH PLUS RapID™ | Enterobacter aerogenes, Oligella ureolytica, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus saprophyticus |
672.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12925983
|
Thermo Scientific™
R4653053 |
Kit de CQ/5 SS/u RapID™ | Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae, Proteus mirabilis, Serratia marcescens |
841.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12978244
|
Thermo Scientific™
R4653054 |
Kit de CQ/4 NF PLUS RapID™ | Acinetobacter baumannii, Aeromonas hydrophila, Elisabethkingia meningoseptica, Oligella ureolytica |
764.00€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12955983
|
Thermo Scientific™
R4653060 |
Kit de CQ/5 YEAST PLUS RapID™ | Candida albicans, Candida glabrata, Candida kefyr, Cryptococcus laurentii, Yarrowia lipolytica |
954.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12945983
|
Thermo Scientific™
R4653056 |
Kit de CQ/4 ONE RapID™ | Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa |
728.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Garantissez une bonne performance, des résultats de tests cliniques reproductibles et une évaluation microbiologique fiable des échantillons pharmaceutiques et alimentaires avec les organismes de contrôle qualité Thermo Scientific™ Culti-Loops™. Les sets de contrôle qualité Thermo Scientific™ RapID™ incluent des organismes CQ prêts à l’emploi au format Culti-Loops, qui sont des oeses bactériologiques jetables prêtes à l’emploi contenant des micro-organismes viables stabilisés dans une matrice gélifiée unique.
Si vous recherchez des résultats de qualité fiables, faites confiance aux organismes de contrôle qualité Thermo Scientific, fruits de plus de 30 ans d’expertise dans la fabrication et le conditionnement des micro-organismes contrôlés.- Diminuez les coûts inutiles et la perte de temps grâce à une anse d’ensemencement direct ne nécessitant aucune réhydratation.
- Obtenez une viabilité et une récupération accrues grâce aux organismes préservés sur gel.
- Consolidez vos commandes et les frais d’expédition en passant par un seul fournisseur pour vos milieux de culture haute qualité et organismes de contrôle qualité.
- Bénéficiez d’une traçabilité totale avec les souches ATCC® sous licence
- Disposez d’une documentation précise et pratique grâce aux étiquettes détachables et transférables.
- Réduisez le risque de contamination et d’infection grâce à un produit qui ne nécessite aucune manipulation d’organismes.
- Plus de 600 organismes de contrôle qualité, dont des kits pratiques pour les systèmes d’identification couramment utilisés
- Certification ISO, compatibilité cGMP (bonnes pratiques de fabrication actuelles), enregistrement auprès de la FDA
- Membre du programme ATCC® Licensed Derivative
Spécification
Certification ISO, compatibilité cGMP (bonnes pratiques de fabrication actuelles), enregistrement auprès de la FDA | |
Culti-Loops | |
CQ qualitatif |
2°C à 8°C | |
Panel d’organismes |