Learn More
Gestigkeit Harry Incinérateur rapide
Faible encombrement. La chaleur sèche de l’incinérateur rapide Gestigkeit Harry élimine une source potentielle de contamination croisée et réduit l’entretien par rapport aux bains-marie.
Marque:  Gestigkeit Harry SV/II
Code produit. 10269671
  • 1635.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Sonde de température, ventilateur d’extraction intégré avec soufflerie, dia.int. 6 pi ou 2 po Tuyau de sortie en PE avec collier de serrage et 6 pi de tubulure flexible en PE pour l’alimentation en azote avec le raccord John Guest
Description
Description
  • La purge sous pression à l’azote réduit la pression partielle directement sur le liquide pour accélérer l’évaporation et aider à éliminer le solvant lorsqu’il s’évapore
  • Cinq soupapes de contrôle de l’azote avec interrupteurs marche / arrêt ; chaque soupape contrôle une rangée de 10 buses permettant de conserver l’azote pendant les cycles partiels
  • Régulateur de pression monté à l’avant avec affichage analogique de la pression de 0 à 45 psi par incréments de 2 psi
  • Le chauffage contrôlé par microprocesseur alimente le bloc en chaleur et est programmable de 30°C à 100°C, par incrément de 1°C.
  • Le minuteur peut être réglé de 1 à 999 min.
  • La mémoire peut stocker jusqu’à 10 programmes
Spécification
Spécification
8 A
33 cm
15,9 kg
60 Hz
0 à 3,1 bars
900 W
ETL, ERL-C
LCD
115 V, 60 Hz
Acier recouvert d’époxy
115 V
51 cm