Learn More
Buerkle™ Coupleurs rapides, NW 6,4 mm, raccords mâles, raccords de tuyaux avec embouts pour tuyaux
Coupleurs rapides, NW 6,4 mm, raccords mâles, raccords de tuyaux avec embouts pour tuyaux pour un raccordement rapide et sûr pour les applications avec liquides, gaz, air comprimé et vide.
Marque: Buerkle™ 8771-2160
27.13 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les coupleurs rapides sont parfaits pour le raccordement et la séparation des tuyaux, machines, appareils, récipients, etc.
- Pour un raccordement rapide et sûr
- Pour les applications avec liquides, gaz, air comprimé et vide
Spécification
Coupleur rapide | |
42 mm | |
25/taille | |
6,4 mm | |
8 bar |
PP | |
Tuyau 9,5 mm | |
9,5 mm de diamètre x 42 mm | |
Vanne |