Learn More
Buerkle™ Raccords rapides, NW 3,2 mm, raccords mâles avec embout de tuyau pour le montage de plaque
Coupleurs rapides, NW 3,2 mm, connecteurs mâles, pour montage de plaque avec embout de tuyau – Connexion rapide et sécurisée pour applications avec liquides, gaz, air comprimé et vide.Les coupleurs rapides sont parfaits pour le raccordement et la séparation des tuyaux, machines, appareils, récipients, etc.
31.70€
Spécification
Type de produit | Couplage rapide |
---|---|
Diamètre (métrique) | Diamètre du trou de la plaque de 13 mm |
Matériau | POM |
Longueur totale (métrique) | 46 mm |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10395981
|
Buerkle™
8753-1104 |
6,4 mm |
31.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Connexion rapide et sûre pour les liquides, les gaz, l’air comprimé et le vide.
- Idéal pour raccorder et séparer des tuyaux, des machines, des appareils et des récipients.
- Qualité supérieure, fiabilité testée, encombrement réduit, débit maximum possible, fonctionnement facile (manipulable d’une seule main) et design élégant
- Disponible en deux matériaux différents :POM (polyoxyméthylène) et PP (polypropylène).
- Disponible avec un embout pour tuyau, un joint à vis pour tuyau, un connecteur fileté ou en tant que composant intégré pour les panneaux de commande, avec ou sans soupape d’arrêt
- Joint torique sécurisé pour garantir l’étanchéité du joint.
- Tous les couplages (connecteurs femelles) et raccords (connecteurs mâles) appartenant à la même plage de débit sont interconnectés.
- Ressort de blocageAcier inox V4A
Spécification
Couplage rapide | |
POM | |
-40°C | |
avec vanne |
Diamètre du trou de la plaque de 13 mm | |
46 mm | |
3,2 mm | |
80°C |