Learn More
Buerkle™ Coupleurs rapides, NW 3,2 mm, connecteurs mâles, raccord pour tuyau avec joint à vis pour tuyau
Le raccordement rapide et sûr pour des liquides, des gaz, de l‘air comprimé et du vide. Ils sont idéaux pour la séparation et le raccordement de tuyaux, d‘appareils, de récipients etc.Une qualité supérieure, une fiabilité éprouvée, un faible encombrement, un débit important, une manipulation facile.
27.80€
Spécification
Type de produit | Couplage rapide |
---|---|
Quantité d’emballage | 1 |
Largeur (métrique) | 3,2 mm |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Matériau | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Matériau | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10118661
|
Buerkle™
8752-2104 |
4 mm de diamètre x 37 mm | PP | Avec vanne |
27.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Fabriqués en POM ou en PP
- Débit maximal possible
- Utilisation facile à une main
- Le joint torique sûr garantit l'étanchéité des coupleurs
- Pression de fonctionnement des raccords en POM à 20°C : jusqu’à 10 bars, température de fonctionnement entre −40°C à +80°C
- Pression de fonctionnement des raccords en PP à 20°C : jusqu’à 8 bars ; température de fonctionnement entre 0°C et 110°C
- Les coupleurs se connectent simplement les uns aux autres, se clipsant automatiquement et ouvrant les soupapes
- Lors de la déconnexion, les soupapes sont scellées automatiquement, aucune fuite ne se produit
Spécification
Couplage rapide | |
1 | |
3,2 mm |