Learn More
Rapamycine, 99,0 %, MP Biomedicals™
61.55€ - 292.00€
Identifiants chimiques
CAS | 53123-88-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C51H79NO13 |
Poids moléculaire (g/mol) | 914.187 |
Clé InChI | QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N |
Synonyme | A422989, NSC226080 |
CID PubChem | 5284616 |
ChEBI | CHEBI:9168 |
SMILES | CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)O)C)C)O)OC)C)C)C)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11461431
|
MP Biomedicals
0215934680 |
100 μg |
61.55€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11471431
|
MP Biomedicals
0215934691 |
1 mg |
292.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
53123-88-9 | |
914.187 | |
A422989, NSC226080 | |
CHEBI:9168 |
C51H79NO13 | |
QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N | |
5284616 | |
CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)O)C)C)O)OC)C)C)C)OC |
Spécification
Rapamycin | |
Poudre | |
0.99 | |
A422989, NSC226080 | |
CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)O)C)C)O)OC)C)C)C)OC | |
5284616 | |
914.2 |
Rapamycin | |
53123-88-9 | |
C51H79NO13 | |
QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N | |
914.187 | |
CHEBI:9168 | |
Blanc |