Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Rap-ID L. Mono
Système de confirmation complet pour l’identification de L. monocytogenes à partir d’une gélose chromogène.
Marque: Novacyt - Microgen Bioproducts RAP01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Kit d’identification biochimique.
- Pour une confirmation rapide des L. monocytogenes isolée sur des milieux de culture de gélose chromogènes.
- Système de confirmation complet pour l’identification de L. monocytogenes à partir d’une gélose chromogène.
Spécification
L. monocytogenes | |
Kit d’identification biochimique | |
Confirmation rapide des L. monocytogenes isolés sur des milieux sur plaque de gélose chromogènes. | |
96 tests |