Learn More
Brannan™ Densimètres-télémètres
Densimètres de recherche de plages Brannan, plage Baume : 1 à 1,50, longueur : 250 mm, certifications / conformité : UKAS, quantité : 1 chacun, sous-divisions : 0,005 g/ml
15.50€ - 15.75€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Type | Hydromètre-télémètre |
Incréments | 0,005 g/ml |
Certifications/Conformité | UKAS |
Longueur (métrique) | 250 mm |
Code produit | Marque | Plage Baumé | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage Baumé | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12851428
|
Brannan™
10/531/0 |
1 à 1,50 |
15.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12861428
|
Brannan™
10/532/0 |
1,50 à 2 |
15.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Brannan Range Finder Hydrometers, Baume Range: 1.50 to 2, Length: 250mm, Certifications/Compliance: UKAS, Quantity: 1Each, Subdivisions: 0.005g/mL
Spécification
1 de chaque | |
0,005 g/ml | |
250 mm |
Hydromètre-télémètre | |
UKAS | |
Mesure de la densité relative |