Learn More
RALYL Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1F3F4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | RALYL |
---|---|
Clone | 1F3F4 |
Concentration | 500 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunofluorescence, ELISA |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16880216
|
Proteintech
67534-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16870216
|
Proteintech
67534-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The RALYL antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human RALYL. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The RALYL antibody has been validated for the following applications: IF, WB, ELISA analysis.
Spécification
RALYL | |
500 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
138046 | |
Primary |
1F3F4 | |
Western Blot, Immunofluorescence, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Mouse, Rat, Pig | |
IgG1 |