Learn More
Grant Instruments™ Etagère surélevée pour bains-marie sans agitation
Accueille les récipients peu profonds. L’étagère surélevée pour bains-marie sans agitation Grant Instruments™ peut être utilisée avec une large sélection d’autres cryothermostats et bains à circulation chauffants Grant.
Marque: Grant Instruments™ RS38
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Accueille les récipients peu profonds.L’étagère surélevée pour bains-marie sans agitation Grant Instruments™ peut être utilisée avec une large sélection d’autres cryothermostats et bains à circulation chauffants Grant.
- Faites votre choix parmi une grande variété de tailles en fonction de votre cuve.
- Pour une utilisation avec des modèles de cuve en acier inox ou en plastique
Spécification
Bains à circulation chauffants Grant | |
Étagère pour cuves de 34 L | |
45 ou 135 mm |