Learn More
Vitlab™ Bécher avec graduation
Utilisez ces béchers en PP pour de nombreuses applications générales de laboratoire. Les béchers gradués à échelle gravée VITLAB™ sont dotés d’une poignée ergonomique et d’une échelle en relief, facile à lire. Le bec verseur est conçu pour fonctionner correctement et avec précision ; les gouttes indésirables sont pratiquement éliminées.
Brand: Vitlab™ 444941
91.50 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Bécher en polypropylène très transparent
- Pour préserver les marquages, ne pas nettoyer à plus de 60°C
- Autoclavable à 121°C (2 bar) selon la norme DIN EN 285
Specifications
Transparent | |
3000 ml | |
242 mm | |
Bécher | |
Oui | |
Échelle gravée |
170 mm | |
PP | |
6/boîte | |
Autoclavables | |
DIN EN 285 |