Learn More
RAI14 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | RAI14 |
---|---|
Concentration | 0.2 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16897404
|
Proteintech
17507-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16887404
|
Proteintech
17507-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
RAI14 plays a role in actin regulation at the ectoplasmic specialization, a type of cell junction specific to testis. Important for establishment of sperm polarity and normal spermatid adhesion. May also promote integrity of Sertoli cell tight junctions at the blood-testis barrier.Spécification
RAI14 | |
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q5U312, Q9EP71, Q9P0K7 | |
26064, 294804, 75646 | |
RAI14 Fusion Protein Ag11708 | |
Primary | |
-20°C | |
RAI14 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Ankycorbin, KIAA1334, NORPEG, RAI13, RAI14, retinoic acid induced 14 | |
Rai14 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |