Learn More
Systec™ Ventilateur radial série DV et autoclaves H-210 à H-1580
Le ventilateur radial Systec™ et les autoclaves de la série DV et les modèles H-210 à H-1580 facilitent la circulation de l’air et accélèrent l’élimination de la chaleur de la chambre.
Marque: Systec™ 9511
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En complément du ballon de refroidissement optionnel et de l’eau de refroidissement et de la pression de support, le ventilateur radial assure le transfert accéléré de la chaleur des éléments de stérilisation jusqu’au ballon de la chambre refroidie.
- Le ventilateur radial est situé dans le couvercle de la chambre. Il est alimenté par un moteur magnétique monté à l’extérieur, sous le couvercle.
- Le ventilateur radial est placé dans la porte de la chambre de stérilisation, afin de ne pas réduire l’espace utilisable dans l’autoclave.
- Capacité de ventilation : 250 m3/h
- Réduction du délai de refroidissement jusqu’à 70 %
Spécification
Reduces cooling time by up to 70% | |
Accelerated Autoclave Cooling | |
DV SERIES AND H-210 TO H-1580 Autoclaves | |
Radial Ventilator |