Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de MIP-1bêta de lapin
Rabbit MIP-1beta quantitates rabbit MIP-1beta in serum, plasma, supernatant.
Marque: Invitrogen™ ER12RBX5
Description
Rabbit MIP-1beta quantitates rabbit MIP-1beta in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rabbit MIP-1beta.
La CCL4 (MIP-1b, macrophage inflammatory protein 1-beta ou protéine inflammatoire macrophagique 1 bêta) appartient à la famille des intercrines bêta (chimiokine CC). La CCL4 est fonctionnellement impliquée dans les effets chimiotactiques et pro-inflammatoires, et dans l’homéostase. La CCL4 est produite par les macrophages lors de la stimulation par des endotoxines bactériennes. La CCL4 recrute et stimule diverses cellules inflammatoires aux sites d’inflammation. La CCL4 est produite par les lymphocytes, les macrophages et les cellules dendritiques. La CCL4 et la protéine associée CCL3 participent à la réponse de l’hôte face à l’invasion de pathogènes bactériens, viraux, parasitaires et fongiques, en régulant la circulation et l’état d’activation de certains sous-groupes de cellules inflammatoires. Bien que la CCL4 et la CCL3 ont des effets similaires sur les monocytes, leur effet sur les lymphocytes est différent, la CCL4 attirant sélectivement les lymphocytes CD4+ et la CCL3 attirant sélectivement les lymphocytes CD8+. De plus, il a été démontré que les deux substances étaient des chimiotactiques puissants pour les cellules B, les éosinophiles et les cellules dendritiques. La forme traitée de CCL4 peut induire une modulation à la baisse de l’expression de surface du récepteur de chimiokine CCR5, inhibant ainsi l’entrée médiée par CCR5 du VIH-1 dans les cellules T. La CCL4 se lie aux récepteurs CCR5 avec une affinité élevée.
Spécification
ACT2 ; ACT-2 ; AT744.1 ; ligand de chimiokine CC 4 ; chimiokine motif C-C 4 ; ligand de chimiokine motif C-C 4 ; CCL4 ; ligand de chimiokine (motif C-C) 4 ; G-26 ; G-26; protéines sécrétées par les lymphocytes-T G26 ; HC21 ; gène d’activation immunitaire 2 ; LAG1 ; LAG-1 ; protéine de gène d’activation de lymphocytes 1 ; protéine inflammatoire macrophage 1-bêta ; protéine inflammatoire macrophage 1-bêta ; MGC104418 ; MGC126025 ; MGC126026 ; MIP-1 bêta ; Mip1b ; MIP-1 B ; Mip1-b ; MIP1B1 ; MIP1bêta ; MIP-1 BÊTA ; MIP-1-bêta ; MIP1-bêta ; MIP-1-bêta(1-69) ; MIP-1-bêta(3-69) ; PAT 744 ; Protéine H400 ; protéine MIP-1 bêta putative ; RP23-320E6.8 ; SCY4A ; SCYA2 ; SCYA4 ; protéine sécrétée G-26 ; SIS-gamma ; cytokine A4 faiblement inductible ; cytokine A4 faiblement inductible (homologue à Mip-1-b de souris) ; cytokine A4 faiblement inductible ; protéine d’activation de lymphocytes T 2 | |
24,6 pg/ml | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
CCL4 | |
<10% | |
HRP | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
24,6 à 6 000 pg/ml | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
P46632 | |
<12% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
5 x 96 tests | |
Plasma, 50 µl ; surnageant, 50 µl ; sérum, 50 µl | |
CCL4 | |
4 h 45 min |