Learn More
RAB31 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | RAB31 |
---|---|
Concentration | 0.17 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16815724
|
Proteintech
16182-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16805724
|
Proteintech
16182-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This antibody can bind RAB31 specifically, and not react RAB22a.
Small GTP-binding proteins of the RAB family, such as RAB31, play essential roles in vesicle and granule targeting.[supplied by OMIM, Jul 2009].Spécification
RAB31 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q13636, Q6GQP4, Q921E2 | |
106572, 11031, 246324 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
RAB31 |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Rab22B, RAB31, Ras related protein Rab 22B, Ras related protein Rab 31 | |
Rab31 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |