Learn More
Grant Instruments™ Bain à circulation réfrigéré Grant Optima™
La série Grant Optima™ T100 R de bains à circulation réfrigérés avec contrôle numérique offre un excellent rapport qualité / prix pour les applications simples nécessitant un chauffage et un refroidissement précis dans une plage de températures de 0 à 100°C.
Marque: Grant Instruments™ T100-R4R
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Options 20 L (R4R) ou 12 L (R5) Plage de températures : 0 à 100°C
- Stabilité : ± 0,05ºC
- Affichage LED à 4 chiffres, clair et lumineux
- Dispositif de vidange à l’avant avec valve anti-déversement
- Thermostat de sécurité de protection contre le gel de l’eau et pressostat haute pression de 27 bars
- 3 programmes prédéfinis
- Étalonnage par l’utilisateur à 2 points
- Fonction d’étalonnage par l’utilisateur pour une précision optimale à la température de fonctionnement requise
- Protection contre les faibles niveaux de liquide et coupure en cas de surchauffe
Spécification
Digital | |
DIN12876 | |
de 0°C à 100°C | |
T100-R4R | |
230 mm | |
230/120 V 50 Hz | |
50 Hz |
20 L | |
Thermostat | |
LED numérique | |
±0,1°C | |
305 mm | |
120/230 V |