Learn More
Molecular Probes™ R-Phycoerythrin, Pyridyldisulfide Derivative
R-Phycoérythrine, dérivé de pyridyldisulfure
Marque:  Molecular Probes™ P806
431.68 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10124482
  • 568.00€ / 1mL
Expédition estimée: 27-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le dérivé pyridyldisulfure de la R-phycoérythrine (R-PE) peut réagir directement avec les anticorps thiolatés, les enzymes et d’autres biomolécules pour former une liaison disulfure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2 mg/ml
Dérivé de pyridyldisulfure de la R-phycoérythrine
Glace humide
1 mL
Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière.