Learn More
Acide (R)-(-)-mandélique, ChiPros 99+ %, ee 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
26.60€ - 88.70€
Identifiants chimiques
CAS 611-71-2
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00064251
Clé InChI IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Synonyme r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, #NAME?, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acid
CID PubChem 11914
ChEBI CHEBI:17656
Nom IUPAC acide (2R)-2-hydroxy-2-phénylacétique
SMILES O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11329655
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19116.06
5 g
26.60€
5g
11339655
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19116.14
25 g
88.70€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
611-71-2
152.15
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
11914
acide (2R)-2-hydroxy-2-phénylacétique
C8H8O3
MFCD00064251
r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, #NAME?, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acid
CHEBI:17656
O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
(R)-(-)-Mandelic acid
131°C to 135°C
C8H8O3
2691094
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
acide (2R)-2-hydroxy-2-phénylacétique
11914
152.15
-153° (c=5 in Water)
611-71-2
ee ≥99 %
MFCD00064251
r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, #NAME?, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acid
O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1
152.15
CHEBI:17656
≥99%
Light sensitive
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318
Provoque de graves lésions des yeux.
P280-P305+P351+P338-P310
H318
missing translation for 'einecsNumber' : 210-276-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante