Learn More
Acide (R)-(-)- mandélique 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10376860
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 611-71-2
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00064251
Clé InChI IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Synonyme r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, --mandelic acid, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acid
CID PubChem 11914
ChEBI CHEBI:17656
Nom IUPAC (2R)-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
SMILES O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-Mandelic acid
Note relative au nom 99%
Point de fusion 130°C à 135°C
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire C6H5CH(OH)CO2H
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Quantité 100 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou paillettes
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (R)-(-)-Mandelic acid
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement