Learn More
Acide (R)-(-)-4-méthylmandélique, ChiPros, 98 %, ee 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
66.00€ - 702.00€
Identifiants chimiques
CAS | 31284-89-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H10O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 166.18 |
Numéro MDL | MFCD00798433,MFCD00961860 |
Clé InChI | SFGURAWGCAPHON-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | 2-hydroxy-2-4-methylphenyl acetic acid, 4-methylmandelic acid, p-methyl mandelic acid, 2-hydroxy-2-p-tolyl acetic acid, hydroxy 4-methylphenyl acetic acid, hydroxy-p-tolyl-acetic acid, p-methylmandelic acid, 4-methylmaldelic acid, p-methyl-mandelic acid, acmc-1afsj |
CID PubChem | 12458823 |
Nom IUPAC | Acide (2R)-2-hydroxy-2-(4-méthylphényl)acétique |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)C(O)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11405730
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25953.03 |
1 g |
66.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11415730
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25953.06 |
5 g |
210.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11425730
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25953.14 |
25 g |
702.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
31284-89-6 | |
166.18 | |
SFGURAWGCAPHON-UHFFFAOYNA-N | |
12458823 | |
CC1=CC=C(C=C1)C(O)C(O)=O |
C9H10O3 | |
MFCD00798433,MFCD00961860 | |
2-hydroxy-2-4-methylphenyl acetic acid, 4-methylmandelic acid, p-methyl mandelic acid, 2-hydroxy-2-p-tolyl acetic acid, hydroxy 4-methylphenyl acetic acid, hydroxy-p-tolyl-acetic acid, p-methylmandelic acid, 4-methylmaldelic acid, p-methyl-mandelic acid, acmc-1afsj | |
Acide (2R)-2-hydroxy-2-(4-méthylphényl)acétique |
Spécification
(R)-(-)-4-Methylmandelic acid | |
31284-89-6 | |
ee ≥97 % | |
MFCD00798433,MFCD00961860 | |
2-hydroxy-2-4-methylphenyl acetic acid, 4-methylmandelic acid, p-methyl mandelic acid, 2-hydroxy-2-p-tolyl acetic acid, hydroxy 4-methylphenyl acetic acid, hydroxy-p-tolyl-acetic acid, p-methylmandelic acid, 4-methylmaldelic acid, p-methyl-mandelic acid, acmc-1afsj | |
−154° (c=1 in Methanol) | |
Acide (2R)-2-hydroxy-2-(4-méthylphényl)acétique | |
12458823 | |
98% |
ChiPros | |
130°C to 133°C | |
C9H10O3 | |
Light sensitive | |
SFGURAWGCAPHON-UHFFFAOYNA-N | |
CC1=CC=C(C=C1)C(O)C(O)=O | |
166.18 | |
166.18 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H335-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H318-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 662-983-8
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche