Learn More
BUCHI Systèmes R-300 avec levage électronique - 1 000 ml
Meets the highest expectations in convenience and versatility. Its modular design allows extension of the Rotavapor R-300 to a fully integrated system where a central interface regulates each component.
Spécification
Description | Levage électronique |
---|---|
Tension | 220/240 V |
Capacité (métrique) | 1 000 ml |
Vitesse | 280 tr/min |
Plage de températures (métrique) | Température ambiante jusqu’à 95°C |
Code produit | Marque | Comprend | Type d’assemblage de la verrerie | Affichage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Type d’assemblage de la verrerie | Affichage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15415875
|
BUCHI
11SR300211VP01 |
Aucun refroidisseur à recirculation | Condenseur vertical (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G) | I-300 Pro, avec flacon de Woulff (VacuBox inclus) |
N/A
|
N/A | |||
15435875
|
BUCHI
11SR300211VS11 |
F-305 : capacité de refroidissement 550 W à 15°C (-10°C à +25°C) | Condenseur vertical (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G) | I-300, avec flacon de Woulff (VacuBox inclus) |
N/A
|
N/A | |||
15455875
|
BUCHI
11SR300211VP11 |
F-305 : capacité de refroidissement 550 W à 15°C (-10°C à +25°C) | Condenseur vertical (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G) | I-300 Pro, avec flacon de Woulff (VacuBox inclus) |
N/A
|
N/A | |||
15511270
|
BUCHI
11SR300211VP21 |
F-308 : capacité de refroidissement 900 W à 15°C (-10°C à +25°C) | Condenseur vertical (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G) | I-300 Pro, avec flacon de Woulff (VacuBox inclus) |
N/A
|
N/A | |||
15521270
|
BUCHI
11SR300211VS21 |
F-308 : capacité de refroidissement 900 W à 15°C (-10°C à +25°C) | Condenseur vertical (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G) | I-300, avec flacon de Woulff (VacuBox inclus) |
N/A
|
N/A | |||
15581260
|
BUCHI
11SR300211CS01 |
Aucun refroidisseur à recirculation | Piège à froid (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G-LT) | I-300, avec flacon de Woulff (VacuBox inclus) |
N/A
|
N/A | |||
Description
- R-300 meets the highest expectations in convenience and versatility
- Its modular design allows extension of the Rotavapor R-300 to a fully integrated system where a central interface regulates each component.
Spécification
Levage électronique | |
1 000 ml | |
Température ambiante jusqu’à 95°C |
220/240 V | |
280 tr/min | |
SJ 29/32 |