Learn More
(R)-(+)-3-(Diméthylamino)pyrrolidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10021614
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 132958-72-6
Formule moléculaire C6H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Numéro MDL MFCD00191347
Clé InChI AVAWMINJNRAQFS-ZCFIWIBFSA-N
Synonyme r-3-dimethylaminopyrrolidine, r-+-3-dimethylamino pyrrolidine, r-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine, 3r-+-3-dimethylamino pyrrolidine, 3r-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine, 3r-3-dimethylaminopyrrolidine, r-3-dimethylamino pyrrolidine, r-dmap, 3r-n,n-dimethyl-3-pyrrolidinamine, r-dimethyl-pyrrolidin-3-yl-amine
CID PubChem 2758521
Nom IUPAC (3R)-N,N-diméthylpyrrolidine-3-amine
SMILES CN(C)C1CCNC1
Specifications
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point d’ébullition 166°C
Point d’éclair 51.7°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • (R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.