Learn More
(R)-(-)-2-Méthylpyrrolidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
50.85€ - 145.73€
Identifiants chimiques
CAS | 41720-98-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H11N |
Poids moléculaire (g/mol) | 85.15 |
Numéro MDL | MFCD07783026 |
Clé InChI | RGHPCLZJAFCTIK-RXMQYKEDSA-N |
Synonyme | r-2-methylpyrrolidine, r-2-methyl-pyrrolidine, 2r-2-methylpyrrolidine, r---2-methylpyrrolidine, r-2-methyl pyrrolidine, 2-r-methylpyrrolidine, 2r---2-methyltetrahydropyrrole, 2r---2-methylpyrrolidine, pyrrolidine, 2-methyl-, 2r, 2-methyl-pyrrolidine |
CID PubChem | 641544 |
ChEBI | CHEBI:78858 |
Nom IUPAC | (2R)-2-méthylpyrrolidine |
SMILES | CC1CCCN1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15464278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H57885.MD |
250 mg |
50.85€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15454278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H57885.03 |
1 g |
145.73€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as a building block used in a multikilogram synthesis of a chiral naphthalenoid histamine receptor antagonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé comme bloc de construction dans une synthèse multikilogramme d’un antagoniste des récepteurs histaminiques naphtalénoïdes chiraux.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Le récipient est à conserver dans un endroit réfrigéré et bien ventilé. Sensible à l’humidité
Identifiants chimiques
41720-98-3 | |
85.15 | |
RGHPCLZJAFCTIK-RXMQYKEDSA-N | |
641544 | |
(2R)-2-méthylpyrrolidine |
C5H11N | |
MFCD07783026 | |
r-2-methylpyrrolidine, r-2-methyl-pyrrolidine, 2r-2-methylpyrrolidine, r---2-methylpyrrolidine, r-2-methyl pyrrolidine, 2-r-methylpyrrolidine, 2r---2-methyltetrahydropyrrole, 2r---2-methylpyrrolidine, pyrrolidine, 2-methyl-, 2r, 2-methyl-pyrrolidine | |
CHEBI:78858 | |
CC1CCCN1 |
Spécification
(R)-(-)-2-Methylpyrrolidine | |
0.84 | |
C5H11N | |
MFCD07783026 | |
r-2-methylpyrrolidine, r-2-methyl-pyrrolidine, 2r-2-methylpyrrolidine, r---2-methylpyrrolidine, r-2-methyl pyrrolidine, 2-r-methylpyrrolidine, 2r---2-methyltetrahydropyrrole, 2r---2-methylpyrrolidine, pyrrolidine, 2-methyl-, 2r, 2-methyl-pyrrolidine | |
RGHPCLZJAFCTIK-RXMQYKEDSA-N | |
CC1CCCN1 | |
85.15 | |
CHEBI:78858 | |
95% |
41720-98-3 | |
7°C (45°F) | |
1.43 | |
UN2733 | |
Insoluble in water. | |
−19° (c=5 in Methanol) | |
(2R)-2-méthylpyrrolidine | |
641544 | |
85.15 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H224-H314-H318
Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H225-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only