Learn More
(R)-(-)-2-Méthylpiperazine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11436106
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75336-86-6
Formule moléculaire C5H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 100.165
Numéro MDL MFCD00192317
Clé InChI JOMNTHCQHJPVAZ-RXMQYKEDSA-N
Synonyme r---2-methylpiperazine, r-2-methylpiperazine, 2r-2-methylpiperazine, r-mp, piperazine, 2-methyl-, 2r, r-2-methyl-piperazine, 2-methylpiperazine, r, unii-p4xu643r8w
CID PubChem 7330434
Nom IUPAC (2R)-2-méthylpipérazine
SMILES CC1CNCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-2-Methylpiperazine
Point de fusion 76°C to 78°C
Point d’ébullition 155°C to 156°C
Point d’éclair 65°C (149°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN2925
Beilstein 3647994
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Rotation optique −7° (c=1 in Ethanol)
Poids de la formule 100.17
Pourcentage de pureté ≥98%