Learn More
(R)-(-)-2-(Méthoxyméthyl)pyrrolidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10200800
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84025-81-0
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.17
Clé InChI CHPRFKYDQRKRRK-ZCFIWIBFSA-N
Synonyme r-2-methoxymethyl pyrrolidine, 2r-2-methoxymethyl pyrrolidine, r---2-methoxymethyl pyrrolidine, o-methyl-d-prolinol, r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-2-methoxymethylpyrrolidine, pyrrolidine, 2-methoxymethyl-, 2r, 2r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-+-2-methoxymethyl pyrrolidine, h-pro-ol-me
CID PubChem 671216
Nom IUPAC (2R)-2-(méthoxyméthyl)pyrrolidine
SMILES COCC1CCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.9320g/mL
Point d’ébullition 62.0°C (40.0 mmHg)
Point d’éclair 45°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Quantité 1 mL
Gravité spécifique 0.932
Rotation spécifique -32.5° to -36.5° (20°C, 589nm) (c=2 in aq HCl)
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 115.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine, 98%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.