Learn More
(R)-(-)-2-(Méthoxyméthyl)pyrrolidine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11338846
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84025-81-0
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.176
Numéro MDL MFCD00066219
Clé InChI CHPRFKYDQRKRRK-ZCFIWIBFSA-N
Synonyme r-2-methoxymethyl pyrrolidine, 2r-2-methoxymethyl pyrrolidine, r---2-methoxymethyl pyrrolidine, o-methyl-d-prolinol, r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-2-methoxymethylpyrrolidine, pyrrolidine, 2-methoxymethyl-, 2r, 2r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-+-2-methoxymethyl pyrrolidine, h-pro-ol-me
CID PubChem 671216
Nom IUPAC (2R)-2-(méthoxyméthyl)pyrrolidine
SMILES COCC1CCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Densité 0.933
Point d’ébullition 61°C to 62°C (40 mmHg)
Point d’éclair 45°C (113°F)
Indice de réfraction 1.4457
Quantité 1 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 4229755
Sensibilité Air Sensitive
Rotation optique −2.2° (c=2 in Benzene)
Poids de la formule 115.18
Pourcentage de pureté ≥98%