Learn More
(R)-(-)-2-Aminononane, ChiPros 99 +%, ee98 +%, Thermo Scientific Chemicals
34.30€ - 455.00€
Identifiants chimiques
CAS | 74069-74-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H21N |
Poids moléculaire (g/mol) | 143.274 |
Numéro MDL | MFCD03844739 |
Clé InChI | ALXIFCUEJWCQQL-SECBINFHSA-N |
Synonyme | r-2-aminononane, r---2-aminononane, 2r-nonan-2-amine, r-2-nonanamine, r-2-nonylamine, 2-nonanamine, 2r, r-2-aminononane, chipros r , produced by basf |
CID PubChem | 22831496 |
Nom IUPAC | (2R)-nonan-2-amine |
SMILES | CCCCCCCC(C)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11394216
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19310.03 |
1 g | |||||||
11304226
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19310.06 |
5 g | |||||||
11314226
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19310.14 |
25 g |
455.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
74069-74-2 | |
143.274 | |
ALXIFCUEJWCQQL-SECBINFHSA-N | |
22831496 | |
CCCCCCCC(C)N |
C9H21N | |
MFCD03844739 | |
r-2-aminononane, r---2-aminononane, 2r-nonan-2-amine, r-2-nonanamine, r-2-nonylamine, 2-nonanamine, 2r, r-2-aminononane, chipros r , produced by basf | |
(2R)-nonan-2-amine |
Spécification
(R)-(-)-2-Aminononane | |
0.782 | |
71°C (159°F) | |
C9H21N | |
MFCD03844739 | |
Air Sensitive | |
ALXIFCUEJWCQQL-SECBINFHSA-N | |
CCCCCCCC(C)N | |
143.274 | |
143.27 |
74069-74-2 | |
73°C (19 mmHg) | |
ee ≥98 % | |
1.4271 | |
UN2735 | |
r-2-aminononane, r---2-aminononane, 2r-nonan-2-amine, r-2-nonanamine, r-2-nonylamine, 2-nonanamine, 2r, r-2-aminononane, chipros r , produced by basf | |
−6° (Neat) | |
(2R)-nonan-2-amine | |
22831496 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H227
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide combustible.
P210-P235-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H227-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, LIQUIDES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 663-738-8
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only