Learn More
(R)-(-)-2-Aminobutane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
68.70€ - 740.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13250-12-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H11N |
Poids moléculaire (g/mol) | 73.139 |
Numéro MDL | MFCD00064416 |
Clé InChI | BHRZNVHARXXAHW-SCSAIBSYSA-N |
Synonyme | r---2-aminobutane, r---sec-butylamine, 2r-butan-2-amine, r-sec-butylamine, 2-butanamine, r, unii-29hc5icb6k, 2-butanamine, 2r, 29hc5icb6k, 2-butanamine, 2r-9ci, r-2-butanamine |
CID PubChem | 2724537 |
Nom IUPAC | (2R)-butane-2-amine |
SMILES | CCC(C)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11306706
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03889.MD |
250 mg |
68.70€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11386696
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03889.03 |
1 g |
184.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11396696
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03889.06 |
5 g |
740.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
(R)-(-)-2-Aminobutane is a chiral amine plays an important role in pharmaceutical chemistry and in organic synthesis as chiral auxiliary, which is used to determine the enantiomeric excess (ee).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe (R)-(-)-2-aminobutane est une amine chirale qui joue un rôle important dans la chimie pharmaceutique et dans la synthèse organique comme auxiliaire chiral, qui est utilisé pour déterminer l’excès énantiomérique (ee).
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. À conserver dans un endroit frais. Incompatible avec les acides, le chlorure d’acide, les anhydrides d’acide, les agents oxydants forts et le dioxyde de carbone.
Identifiants chimiques
13250-12-9 | |
73.139 | |
BHRZNVHARXXAHW-SCSAIBSYSA-N | |
2724537 | |
CCC(C)N |
C4H11N | |
MFCD00064416 | |
r---2-aminobutane, r---sec-butylamine, 2r-butan-2-amine, r-sec-butylamine, 2-butanamine, r, unii-29hc5icb6k, 2-butanamine, 2r, 29hc5icb6k, 2-butanamine, 2r-9ci, r-2-butanamine | |
(2R)-butane-2-amine |
Spécification
(R)-(-)-2-Aminobutane | |
0.722 | |
63°C | |
Amine-like | |
1.393 | |
UN2733 | |
Air Sensitive | |
r---2-aminobutane, r---sec-butylamine, 2r-butan-2-amine, r-sec-butylamine, 2-butanamine, r, unii-29hc5icb6k, 2-butanamine, 2r, 29hc5icb6k, 2-butanamine, 2r-9ci, r-2-butanamine | |
BHRZNVHARXXAHW-SCSAIBSYSA-N | |
CCC(C)N | |
73.139 | |
73.14 |
13250-12-9 | |
12.3 | |
−19°C (−2°F) | |
C4H11N | |
MFCD00064416 | |
1718760 | |
14,1544 | |
Miscible with water. | |
−7.5° (Neat) | |
(2R)-butane-2-amine | |
2724537 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H314-H318-H302-H332
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-232-6
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only