Learn More
(R)-(-)-2-Aminobutane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11386696
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
(R)-(-)-2-Aminobutane is a chiral amine plays an important role in pharmaceutical chemistry and in organic synthesis as chiral auxiliary, which is used to determine the enantiomeric excess (ee).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (R)-(-)-2-aminobutane est une amine chirale qui joue un rôle important dans la chimie pharmaceutique et dans la synthèse organique comme auxiliaire chiral, qui est utilisé pour déterminer l’excès énantiomérique (ee).
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. À conserver dans un endroit frais. Incompatible avec les acides, le chlorure d’acide, les anhydrides d’acide, les agents oxydants forts et le dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13250-12-9
Formule moléculaire C4H11N
Poids moléculaire (g/mol) 73.139
Numéro MDL MFCD00064416
Clé InChI BHRZNVHARXXAHW-SCSAIBSYSA-N
Synonyme r---2-aminobutane, r---sec-butylamine, 2r-butan-2-amine, r-sec-butylamine, 2-butanamine, r, unii-29hc5icb6k, 2-butanamine, 2r, 29hc5icb6k, 2-butanamine, 2r-9ci, r-2-butanamine
CID PubChem 2724537
Nom IUPAC (2R)-butane-2-amine
SMILES CCC(C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-2-Aminobutane
Densité 0.722
pH 12.3
Point d’ébullition 63°C
Point d’éclair −19°C (−2°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.393
Quantité 1 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 1718760
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,1544
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Rotation optique −7.5° (Neat)
Poids de la formule 73.14
Pourcentage de pureté 99%